重要文件
ENA410543327
Enamine
3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)7-6-11-8(14-7)4-5-9(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
XNMKWWHNOUBLMF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140216
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140216
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)