重要文件
ENA410542986
Enamine
5-methoxy-N-methylpyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-methoxy-N-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-8-7-4-3-6(10-2)5-9-7/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
UOROTVHBSPLIKV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138791
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138791