重要文件
ENA405193904
Enamine
2-[1-(benzylsulfanyl)cyclopentyl]acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.36
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(1-(benzylthio)cyclopentyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NS/c15-11-10-14(8-4-5-9-14)16-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7H,4-5,8-10,12H2
InChI 密鑰
WOLKPGOJUKLJGS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133428
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133428
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)