重要文件
ENA405193850
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
333.97
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O4S/c8-5-2-3(15(10,13)14)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
HTTZAUSJRJCKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)