重要文件
ENA402267854
Enamine
(4-cyanooxan-4-yl)methanesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClNO3S/c8-13(10,11)6-7(5-9)1-3-12-4-2-7/h1-4,6H2
InChI 密鑰
XJVUCKURRXVYJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133726
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133726
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)