文件
ENA402267801
Enamine
6-chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.62
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-12-5-11-8-3-2-6(10)4-7(8)9(12)13/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
BUKIKWILDICXKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132901
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132901