重要文件
ENA402267796
Enamine
methyl 2-[2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl {[(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-16-11(15)7-12-10(14)6-8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,12,14)
InChI 密鑰
FYHWMDONXPAJDH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132875
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132875
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)