重要文件
ENA402267151
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H16O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-9,12H,1-3H3
InChI 密鑰
LPWMXVJCBUKVQH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)