重要文件
ENA402267060
Enamine
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
216-220
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
InChI 密鑰
DMUQIMMDFYYYNS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Melting Point
216-220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)