重要文件
ENA394768252
Enamine
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8ClFO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(13)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChI 密鑰
UXAUBAKETRIXRX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)