重要文件
ENA394767198
Enamine
N1-(3-bromophenyl)ethane-1,2-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N~1~-(3-bromophenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c9-7-2-1-3-8(6-7)11-5-4-10/h1-3,6,11H,4-5,10H2
InChI 密鑰
XWASBZNKFJVMAU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128060
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128060
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)