重要文件
ENA394766926
Enamine
2-chloro-6-methanesulfonylbenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-6-(methylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3S/c1-14(12,13)6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI 密鑰
SLRVSIBUWHFCSI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128308
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)