重要文件
ENA390347319
Enamine
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9(14)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI 密鑰
TVQSAEOXFNDKAG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)