重要文件
ENA390346969
Enamine
[2-(methylsulfanyl)pyridin-4-yl]methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[2-(methylsulfanyl)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-10-7-4-6(5-8)2-3-9-7/h2-4H,5,8H2,1H3
InChI 密鑰
WUQAMFZTFZEJDD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125233
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125233
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)