重要文件
ENA390346887
Enamine
6-aminopyridine-2-carboximidamide dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-aminopicolinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.2ClH/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9;;/h1-3H,(H2,7,10)(H3,8,9);2*1H
InChI 密鑰
OBEYEYNJKKZYAU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)