重要文件
ENA388700857
Enamine
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
129.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-2-8-3-6-5/h2-4,7H,1H3
InChI 密鑰
DYKKXJKGYIHJGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)