重要文件
ENA388699751
Enamine
benzyl N-benzyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
285.34
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
benzyl benzyl(2-hydroxyethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c19-12-11-18(13-15-7-3-1-4-8-15)17(20)21-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,19H,11-14H2
InChI 密鑰
RSFMUAGSZGKFFW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122928
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122928
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)