重要文件
ENA388699668
Enamine
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-9-3-1-4-10(7-9)14-11-5-2-6-12-8-11/h1-8,13H
InChI 密鑰
QVWXYGODQAUYHG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)