重要文件
ENA388191734
Enamine
5-chloro-3-(chlorosulfonyl)-2-methylbenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-3-(chlorosulfonyl)-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O4S/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)15(10,13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GMDYJDXVZIMUFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118468
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118468
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)