重要文件
ENA387772952
Enamine
(2-amino-4-methylpentyl)(methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N~1~,4-dimethyl-1,2-pentanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-6(2)4-7(8)5-9-3/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
RUXHHYJZWCQYGH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)