重要文件
ENA387772690
Enamine
2-(pyridin-2-yl)propane-1,3-diol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
77-79
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-5-7(6-11)8-3-1-2-4-9-8/h1-4,7,10-11H,5-6H2
InChI 密鑰
JGXRFQKRGPKWPP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119801
Melting Point
77-79
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119801
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)