重要文件
ENA387772591
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
184.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-6(4-11)2-1-3-12-8/h1-3,7H,5H2
InChI 密鑰
UOLLSNJVROMVMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119553
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119553
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)