重要文件
ENA387772474
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H6BrF3/c1-3(2-5)4(6,7)8/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
AANLYORBFNBDGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)