重要文件
ENA387772367
Enamine
2-chloro-3-iodopyridine-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
283.45
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-3-iodoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(8)3(6(10)11)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
FWQJOBJJNDWGCO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120527
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120527
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)