重要文件
ENA387772249
Enamine
[4-(aminomethyl)-2-fluorophenyl]methanol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[4-(aminomethyl)-2-fluorophenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO.ClH/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11;/h1-3,11H,4-5,10H2;1H
InChI 密鑰
BRWGDIJWDVEJKM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119115
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119115
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)