重要文件
ENA379364328
Enamine
1-(oxolan-2-yl)propan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
129.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-tetrahydro-2-furanyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChI 密鑰
BHONVBPCNYEAAB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118645
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)