重要文件
ENA372573908
Enamine
5-[3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]pyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-[3-(dimethylamino)-1-pyrrolidinyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-14(2)10-5-6-15(8-10)9-3-4-11(12)13-7-9/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,12,13)
InChI 密鑰
MUZKJZJKWSWAGZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113887
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113887
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)