重要文件
ENA372573870
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8,11H,1,3,9,12H2
InChI 密鑰
LWUOUJBBEWZNPM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113753
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113753
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)