重要文件
ENA372573200
Enamine
4-(pyridin-2-ylsulfanyl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(2-pyridinylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NOS/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
InChI 密鑰
DAWWZCAPLXRJDW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112466
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)