重要文件
ENA372572582
Enamine
1-[2-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl]imidazolidine-2,4,5-trione hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
259.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[2-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl]-2,4,5-imidazolidinetrione hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N5O3.ClH/c1-12-4-9-11-5(12)2-3-13-7(15)6(14)10-8(13)16;/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,14,16);1H
InChI 密鑰
AJMSTPNMJYQZRL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112570
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112570
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)