重要文件
ENA371464538
Enamine
2-(2,6-dimethylphenyl)ethan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2,6-dimethylphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
NVXJQKFBPRPHND-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)