重要文件
ENA371463585
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
108.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h3-5H,1H2,2H3
InChI 密鑰
NRUZFGSVBJNUEO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109728
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)