重要文件
ENA371178262
Enamine
2-methoxymorpholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
117.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methoxymorpholine
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-7-5-4-6-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
WODGULJMZNRBMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)