重要文件
ENA371178182
Enamine
1-(2-methoxyethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-6-5-8(7(9)10)3-2-4-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
NJUQWVXKMXQFQD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108310
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108310
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)