重要文件
ENA371177547
Enamine
3-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
268.74
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
93.5-94.5
Iupac Name
3-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-4-3-5-8(6-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JRQHHZNOHIKOCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Melting Point
93.5-94.5
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)