重要文件
ENA369382980
Enamine
2-bromo-1-cyclobutylethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-1-cyclobutylethanone
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6(8)5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
ODPHLRQTQFMNJQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103803
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)