重要文件
ENA369381689
Enamine
2,2-dimethyl-1-(3-methylphenyl)propan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9-6-5-7-10(8-9)11(13)12(2,3)4/h5-8,11H,13H2,1-4H3
InChI 密鑰
YNRFBIYHHSTFGJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100721
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100721
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)