重要文件
ENA360887496
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,4-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
137.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
149-151
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI 密鑰
MTQLMFXHGFWFIX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Melting Point
149-151
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)