重要文件
ENA360887367
Enamine
2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-7-6-9(2,3)5-4-8(7)10/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
VIBRIVSJBYFUNF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
Flash Point
66
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)