重要文件
ENA360886798
Enamine
3,3-dimethyl-1-sulfanylbutan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-sulfanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H12OS/c1-6(2,3)5(7)4-8/h8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
MNOWNDKOITURJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97554
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)