重要文件
ENA346975253
Enamine
2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-6-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4H-1,3-benzodioxine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-8-7(3-6)4-12-5-13-8/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
SWQXTRMSZRDCES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96383
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96383
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)