重要文件
ENA341297030
Enamine
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
162.54
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5F3N2.ClH/c4-3(5,6)1-2(7)8;/h1H,7-8H2;1H
InChI 密鑰
RNTQYDTXUZHHMR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)