重要文件
ENA341295106
Enamine
2-fluoro-N1-methylbenzene-1,4-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI 密鑰
NOJQTIRBEURDRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)