重要文件
ENA341294672
Enamine
3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
299.53
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
210-215
Iupac Name
3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrClO4S/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
GPWHRNMCQJYAAJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92219
Melting Point
210-215
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92219
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)