重要文件
ENA333558264
Enamine
3-methyl-2-[(oxan-4-yl)amino]butanoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
237.73
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylvaline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-7(2)9(10(12)13)11-8-3-5-14-6-4-8;/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI 密鑰
IVNSHVYSZZVVDE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82654
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)