重要文件
ENA333557560
Enamine
methyl(pent-4-en-1-yl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
99.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-methyl-N-(4-pentenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-3-4-5-6-7-2/h3,7H,1,4-6H2,2H3
InChI 密鑰
SQULHOYRZBAPJF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81607
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)