重要文件
ENA333557363
Enamine
1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
105.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C4H11NS/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZXGNLASDUYGVFG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80840
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)