重要文件
ENA332673052
Enamine
N-(2-formylthiophen-3-yl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
71-72
Iupac Name
N-(2-formyl-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7NO2S/c1-5(10)8-6-2-3-11-7(6)4-9/h2-4H,1H3,(H,8,10)
InChI 密鑰
MVVJMHXGMCIHNE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Melting Point
71-72
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)