重要文件
ENA332672555
Enamine
propyl 4-methylpentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
propyl 4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-4-7-11-9(10)6-5-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
SDINNSBZSSQXBH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)