文件
ENA321766000
Enamine
2-(tert-butoxy)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-tert-butoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
OPLRGDWRAZQGQZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719